Learn More
2,1,3-Benzoxadiazol-4-amina, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-2696571
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
767-63-5
C6H5N3O
135.126
MFCD00168448
IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
584570
2,1,3-benzoxadiazol-4-amina
C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
767-63-5
C6H5N3O
135.126
MFCD00168448
IPCMVRZVNJHUHR-UHFFFAOYSA-N
4-aminobenzofurazan, benzo 1,2,5 oxadiazol-4-ylamine, 2,1,3-benzooxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5-oxadiazole-4-ylamine, benzofurazan-4-amine, benzofurazane-4-amine, acmc-209p5u, 2,1,3-benzoxadiazol-7-amine, 2,1,3-benzoxadiazol-4-ylamine, benzo c 1,2,5 oxadiazol-4-amine
584570
2,1,3-benzoxadiazol-4-amina
C1=CC2=NON=C2C(=C1)N
Nombre del producto químico o material 2, 1, 3-Benzoxadiazol-4-amine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.13
Porcentaje de pureza 97%