Learn More
(1S)-(-)-Verbenona, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10441441
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1196-01-6
C10H14O
150.22
MFCD00001343
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
92874
CHEBI:78316
(1S,5S)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-4-ona
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
1196-01-6
C10H14O
150.22
MFCD00001343
DCSCXTJOXBUFGB-JGVFFNPUSA-N
levoverbenone, --verbenone, l-verbenone, 1s---verbenone, --2-pinen-4-one, verbenone, unii-2xp0j7754u, 1s,5s-4,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, verbenone, l, bicyclo 3.1.1 hept-3-en-2-one, 4,6,6-trimethyl-, 1s,5s
92874
CHEBI:78316
(1S,5S)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-en-4-ona
CC1=CC(=O)[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Verbenone
Nombre de nota 94%
Color Amarillo
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 227°C to 228°C
Temperatura de inflamación 85°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 92% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.497
Cantidad 50 g
Beilstein 07, 161
Gravedad específica 0.97
Condición de rotación específica − 220.00 (20.00°C c=3−4,CHCL3)
Rotación específica -220
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.22
Porcentaje de pureza 94%
Forma física Líquido