Learn More
(1S)-(-)-Alcanforsulfonilimina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7025381
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60886-80-8
C10H15NO2S
213.30
MFCD00013315,MFCD00064576
ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
45925640
10,10-dimetil-3λ⁶-tia-4-azatriciclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-eno-3,3-diona
CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
60886-80-8
C10H15NO2S
213.30
MFCD00013315,MFCD00064576
ZAHOEBNYVSWBBW-UHFFFAOYNA-N
1s,7s-10,10-dimethyl-3-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0<1,5> dec-4-ene-3,3-dione, 1s,7s-10,10-dimethyl-3??-thia-4-azatricyclo 5.2.1.0 1 ,? dec-4-ene-3,3-dione
45925640
10,10-dimetil-3λ⁶-tia-4-azatriciclo[5.2.1.0¹,⁵]dec-4-eno-3,3-diona
CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)N=C1C2
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphorsulfonylimine
Punto de fusión 226°C to 228°C
Cantidad 1 g
Beilstein 85296
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.3
Porcentaje de pureza ≥98%