Learn More
(1S)-(-)-Alcanfor, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027029
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
464-48-2
C10H16O
152.24
MFCD00064148,MFCD00074738,MFCD00064149,MFCD00064149
DSSYKIVIOFKYAU-OMNKOJBGSA-N
--camphor, l-camphor, 1s---camphor, 1s,4s-1,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptan-2-one, --bornan-2-one, s-camphor, l--camphor, 1s,4s-camphor, camphor,-, --alcanfor
444294
CHEBI:15397
(1S,4S)-4,7,7-trimetilbiciclo[2.2.1]heptan-3-ona
CC1(C)C2CC[C@]1(C)C(=O)C2
(1S)-(-)-Camphor is used as chiral intermediate and chiral auxiliary precursor. It is used in the synthesis of high-potency sweeteners. It acts as catalytic agent and petrochemical additive.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (1S)-(-)-alcanfor se usa como intermediario quiral y precursor auxiliar quiral. Se utiliza en la síntesis de edulcorantes de alta potencia. Actúa como agente catalizador y aditivo petroquímico.
Solubilidad
Soluble en agua. (0,34 g/l) a 20 °C
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S)-(-)-Camphor
Punto de fusión 175°C to 180°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Camphor-like
Cantidad 5 g
Número UN UN2717
Beilstein 4291747
Índice Merck 14,1732
Información de solubilidad Soluble in water. (0.34g/L) at 20°C
Rotación óptica −43° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.24
Porcentaje de pureza 98%