Learn More
Ácido (1S,4R)-N-BOC-1-aminociclopent-2-ene-4-carboxílico, 95 %, 98 % EE, Thermo Scientific™
Catalog Number p-3756960
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
151907-80-1
C11H17NO4
227.26
MFCD00211288
WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
7019281
Ácido (1R,4S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopente-2-ene-1-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
151907-80-1
C11H17NO4
227.26
MFCD00211288
WOUNTSATDZJBLP-UHFFFAOYNA-N
1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonylamino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid, +-1r,4s-n-boc-4-aminocyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, +-1s,4r-n-boc-1-aminocyclopent-2-ene-4-carboxy, cis-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid, 1r,4s-4-tert-butoxy carbonyl amino cyclopent-2-ene-1-carboxylic acid, 1r,4s-rel-4-tert-butoxycarbonyl amino cyclopent-2-enecarboxylic acid
7019281
Ácido (1R,4S)-4-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonilamino]ciclopente-2-ene-1-carboxílico
CC(C)(C)OC(=O)NC1CC(C=C1)C(O)=O
Nombre del producto químico o material (1S, 4R)-N-BOC-1-Aminocyclopent-2-ene-4-carboxylic acid
Punto de fusión 152°C
Nombre de nota 98% ee
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color White
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass Bottle
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.26
Porcentaje de pureza 95%,98% ee
Cantidad 250 mg
Forma física Polvo cristalino