Learn More
Ácido (1S,3R)-3-aminociclopentanecarboxílico, 95 %, >90 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3735409
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
71830-07-4
C6H11NO2
129.16
MFCD00211290
MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
1502034
Ácido (1S,3R)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
C1CC(CC1C(=O)O)N
71830-07-4
C6H11NO2
129.16
MFCD00211290
MLLSSTJTARJLHK-CRCLSJGQSA-N
1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid, +-1s,3r-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-3-amino-cyclopentanecarboxylic acid, cis-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, 1s,3r-+-3-aminocyclopentanecarboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 3-amino-, 1s,3r, pubchem18730, +-cacp, cis-3-aminocyclopentane-1-carboxylic acid
1502034
Ácido (1S,3R)-3-aminociclopentano-1-carboxílico
C1CC(CC1C(=O)O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Punto de fusión 192.0°C
Nombre de nota >90% ee
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De blanco a beige
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 95%,>90% ee
Cantidad 1 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.