Learn More
(1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(metilamino)ciclohexano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7055742
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
87583-89-9
C8H18N2
142.246
MFCD00671528
JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
13822957
(1S,2S)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
CNC1CCCCC1NC
87583-89-9
C8H18N2
142.246
MFCD00671528
JRHPOFJADXHYBR-YUMQZZPRSA-N
1s,2s-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-+-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1s,2s-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-+-1,2-bis methylamino cyclohexane, 1s,2s-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane-diamine, 1s,2s-1-n,2-n-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1s,2s-n,n'-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine, n,n'-dimethyl-1s,2s-1,2-cyclohexanediamine, trans-1s,2s-n,n-dimethyl-cyclohexane-1,2-diamine
13822957
(1S,2S)-1-N,2-N-dimetilciclohexano-1,2-diamina
CNC1CCCCC1NC
It is employed in the synthesis of 6-substituted 1-oxoindanoyl isoleucine conjugates and modeling studies with the coi1-jaz co-receptor complex of lima bean.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis de conjugados de isoleucina de 1-oxoindanoil 6-sustituidos y en estudios de modelización con el complejo coreceptor coi1-jaz del judías de Lima.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de ácidos, aire, calor y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Proteger del calor. Almacenar en gas inerte. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane
Punto de fusión 39°C to 44°C
Color Marrón
Densidad 0.902 g/mL
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Índice de refracción 1.472
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Beilstein 4304824
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido