Learn More
(1S,2S)-n,n'-Bis[2-(difenilfosfino)bencil]ciclohexano-1,2-diamina, 97 %, Alfa Aesar™
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se emplea como intermediario para la síntesis farmacéutica y asimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Se emplea como intermediario para la síntesis farmacéutica y asimétrica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire, almacenar alejado del aire. Almacenar en fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | (1S,2S)-N,N'-Bis[2-(diphenylphosphino)benzyl]cyclohexane-1,2-diamine |
Color | Amarillo |
Olor | Unpleasant |
Cantidad | 100 mg |
Sensibilidad | Air Sensitive |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 662.78 |
Porcentaje de pureza | 97% |
Forma física | Sólido |