Learn More
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol, 98 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 279551000
Detalles adicionales : CAS : 18680-27-8 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10033673
  • 1274.00€ / 100 g
Envío estimado: 16-08-2021
18680-27-8
170.25
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
10219606
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
C10H18O2
MFCD00077851
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
Especificaciones
(1S,2S,3R,5S)-(+)-2,3-Pinanediol
Authentic
+8.50 (20.00°C c=6.5,toluene)
Blanco a beige
100g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD00077851
1s,2s,3r,5s-+-2,3-pinanediol, 1s,2s,3r,5s-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 1s,2s,3r,5s-+-pinanediol, +-pinanediol, pinanediol, +, unii-y6zcv4avra, +-2-hydroxyisopinocampheol, y6zcv4avra, 1s,2s,3r,5s-2,3-pinanediol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1s,2s,3r,5s
CC1(C2CC1C(C(C2)O)(C)O)C
170.25
170.25
98%
>110°C
Frasco de vidrio
+ 8.5
52°C to 60°C
18680-27-8
100.0
C10H18O2
06,4145
MOILFCKRQFQVFS-OORONAJNSA-N
(1S,3R,4S,5S)-4,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]heptano-3,4-diol
10219606
Polvo cristalino, cristales o masa
Videos
SDS Documentos
Certificados