Learn More
Isotiocianato de (1S,2S)-(+)-2-benciloxiciclohexilo, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15419139
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S,2S)-(+)-2-Benzyloxycyclohexyl isocyanate
CAS 361392-21-4
Fórmula molecular C14H17NO2
Índice de refracción 1.522
Número MDL MFCD05664068
Cantidad 1 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 1s,2s-+-2-benzyloxycyclohexyl isocyanate, 1s,2s-2-benzyloxycyclohexyl isocyanate, 1s,2s-2-isocyanatocyclohexyl oxy methyl benzene, 1s,2s---2-benzyloxycyclohexyl isocynate
Clave InChI HWVZRVVQFLEXHN-KBPBESRZSA-N
SMILES C1CCC(C(C1)N=C=O)OCC2=CC=CC=C2
Nombre IUPAC [(1S,2S)-2-isocianatociclohexil]oximetilbenceno
Peso molecular (g/mol) 231.295
PubChem CID 11863574
Formula Weight (peso de la fórmula) 231.3
Porcentaje de pureza 97%