Learn More
Alfa Aesar™ (1S,2S)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ H61201.18
Detalles adicionales : CAS : 67333-70-4 Peso : 0.05000kg
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15496346
Este producto se ha descatalogado y ya no está en venta. Consulte el producto para saber si se ofrecen alternativas o póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al Cliente en el número 902 239 303.
Especificaciones
67333-70-4
264.278
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
16212699
C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
C10H20N2O6
MFCD00191980
1s,2s---1,2-diaminocyclohexane d-tartrate, 1s,2s-+-cyclohexane-1,2-diamine d-tartrate salt, 1s,2s---1,2-cyclohexanediamine d-tartrate, 1s,2s---1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinate, 1s,2s---cyclohexane-1,2-diamine d-tartrate, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane d-tartrate, 1s,2s---1,2-diaminocyclohexane-d-tartrate, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine; 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, 1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
(1S,2S)-cyclohexane-1,2-diamine;(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
Especificaciones
(1S,2S)-(-)-1,2-Diaminocyclohexane D-tartrate
50g
C10H20N2O6
1s,2s---1,2-diaminocyclohexane d-tartrate, 1s,2s-+-cyclohexane-1,2-diamine d-tartrate salt, 1s,2s---1,2-cyclohexanediamine d-tartrate, 1s,2s---1,2-diaminocyclohexane l-tartrate, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine 2s,3s-2,3-dihydroxysuccinate, 1s,2s---cyclohexane-1,2-diamine d-tartrate, 1s,2s-1,2-diaminocyclohexane d-tartrate, 1s,2s---1,2-diaminocyclohexane-d-tartrate, 1s,2s-cyclohexane-1,2-diamine; 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioic acid, 1,2-cyclohexanediamine, 1s,2s-, 2s,3s-2,3-dihydroxybutanedioate 1:1
C1CCC(C(C1)N)N.C(C(C(=O)O)O)(C(=O)O)O
264.278
264.28
98%
280°C to 284°C
67333-70-4
MFCD00191980
GDOTUTAQOJUZOF-SCDVTJNCSA-N
(1S,2S)-cyclohexane-1,2-diamine;(2S,3S)-2,3-dihydroxybutanedioic acid
16212699
Solid
Videos
SDS Documentos