Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 315650010
Detalles adicionales : CAS : 126456-43-7 Peso : 0.05100kg
Cantidad. 1g
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10452461
  • 36.10€ / 1 g
En stock 2
Añadir a la cesta
Especificación
126456-43-7
149.193
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N
9866743
C1C(C(C2=CC=CC=C21)N)O
C9H11NO
MFCD00216655
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
(1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Especificación
(1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Glass bottle
-42.5° to -47.5° (20°C, 589nm) (c=1, CH3OH)
117°C to 121°C
99%
98.5
99%
MFCD00216655
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-N
(1S,2R)-1-amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
9866743
Powder
Authentic
− 62.00 (20.00°C c=0.5,CHCl3)
White to Beige
1g
126456-43-7
100.0
C9H11NO
1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
C1C(C(C2=CC=CC=C21)N)O
149.193
149.19
≥98.5%
Videos
SDS Documentación