Learn More
(1S,2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-56373
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
126456-43-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216655
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
9866743
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
126456-43-7
C9H12NO
150.20
MFCD00216655
LOPKSXMQWBYUOI-BDAKNGLRSA-O
9866743
[NH3+][C@@H]1[C@H](O)CC2=CC=CC=C12
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1S, 2R)-(-)-cis-1-Amino-2-indanol
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 117°C to 121°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Rotación específica -62
Sinónimo 1s,2r-1-amino-2,3-dihydro-1h-inden-2-ol, 1s,2r---cis-1-amino-2-indanol, 1s,2r---1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-cis-1-amino-2-indanol, cis-1s,2r-1-amino-2-indanol, 1s,2r-1-amino-indan-2-ol, 1s,2r---cis-1-aminoindan-2-ol, 1s,2r---1-amino-2-hydroxyindan, 1s, 2r-cis-1-amino-2-indanol
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Nombre IUPAC (1S,2R)-2-hydroxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-aminium
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo