Learn More
(1R)-(+)-alfa-Pineno, 98 %, 80 % EE, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10406770
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
7785-70-8
C10H16
136.24
MFCD00001346
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
+-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
82227
CHEBI:28261
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
7785-70-8
C10H16
136.24
MFCD00001346
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
+-alpha-pinene, 1r,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 1r-+-alpha-pinene, 1r,5r-alpha-pinene, unii-h6cm4twh1w, +-pinene, h6cm4twh1w, 1r,5r-2-pinene, bicyclo 3.1.1 hept-2-ene, 2,6,6-trimethyl-, 1r,5r, +-pin-2 3-ene
82227
CHEBI:28261
CC1=CC[C@@H]2C[C@H]1C2(C)C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material (1R)-(+)-α-Pinene
Nombre de nota 98% (80+% e.e.)
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -62.0°C
Color Incolora
Densidad 0.8600g/mL
Punto de ebullición 155.0°C
Temperatura de inflamación 33°C
Exceso enantiomérico 75% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4650 to 1.4670
Cantidad 500 g
Beilstein 05, 146
Fieser 15,201
Índice Merck 14, 7445
Gravedad específica 0.86
Condición de rotación específica +43.50° (20°C neat)
Rotación específica + 43.50
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,chloroform,diethyl ether
Nombre IUPAC (1R,5R)-2,6,6-trimetilbiciclo[3.1.1]hept-2-eno
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.24
Porcentaje de pureza 98%,80% ee
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (1R)-(+)-alpha-Pinene
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P331-NO provocar el vómito.