Learn More
Alfa Aesar™ (1R)-10-Camphorsulfonamide, 97%
Marca:  Alfa Aesar™ 044358.14
Detalles adicionales : CAS : 72597-34-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11498510
  • 506.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 20-03-2019
Añadir a la cesta
Especificación
72597-34-3
231.31
SBLUNABTQYDFJM-MHPPCMCBSA-N
12840037
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)N)C
C10H17NO3S
MFCD00151500
1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide
[(4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonamide
Especificación
(1R)-10-Camphorsulfonamide
25g
C10H17NO3S
1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, 1r---10-camphorsulfonamide, 1s-+-10-camphorsulfonamide, 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-1-yl methanesulfonamide, 1r-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptane-1-methanesulfonamide
CC1(C2CCC1(C(=O)C2)CS(=O)(=O)N)C
231.31
231.32
97%
134°C (decomposition)
72597-34-3
MFCD00151500
SBLUNABTQYDFJM-MHPPCMCBSA-N
[(4R)-7,7-dimethyl-3-oxo-4-bicyclo[2.2.1]heptanyl]methanesulfonamide
12840037
Powder