Learn More
Cytiva Papel de filtro separador de fase 1PS
El separador de fases 1PS Whatman es un filtro de papel impregnado de alta calidad con una silicona estabilizada que lo hace hidrófobo
Marca: Cytiva 2200-270
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
El separador de fases 1PS Whatman es un filtro de papel impregnado de alta calidad con una silicona estabilizada que lo hace hidrófobo
El separador de fases 1PS Whatman es un papel de filtro de alta calidad impregnado con una silicona estabilizada que lo convierte en hidrófobo, conservando la fase acuosa y pasando a través de la fase solvente. En muchas aplicaciones, 1PS puede sustituir el uso de embudos separatorios. En una aplicación típica, las muestras se agitan con disolvente en matraces cónicos tapados o tubos de ensayo y la fase mixta se vierte directamente en un cuadrante circular de 1PS plegado en un embudo. La separación es extremadamente rápida, por lo que no es necesario esperar hasta que las dos fases se hayan asentado en capas separadas. Las gotitas se separan automáticamente después de solo unos momentos, dejando una fase solvente completamente libre de la fase acuosa. La fase de disolvente fluye a través del papel de forma rápida y limpia. A continuación, se detiene automáticamente, dejando la fase acuosa completamente en el papel. Esta característica es especialmente importante cuando se lleva a cabo un gran número de extracciones rutinarias de disolventes simultáneamente. Una ventaja principal del método 1PS es que el corte es automático y completo tan pronto como la fase solvente ha pasado por tal que no se requiere supervisión calificada. El agua puede romperse a través de la parada prolongada.- Fácil de utilizar: No se requiere formación especial.
- Cualquier número de separaciones se pueden procesar juntas.
- La intervención del personal en las separaciones rutinarias se mantiene al mínimo.
Especificaciones
Para uso con extracciones de disolvente | |
Paquete de 100 | |
27 mm |
hidrófobos | |
Papel filtro |