Learn More
1H-Tetrazole-5-carboxylic acid ethyl ester sodium salt, 97%, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar B23461.06
Detalles adicionales : CAS : 96107-94-7 Peso : 0.00500kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11495447
  • 46.30€ / 5 g
Stock EU 5
Añadir a la cesta
Especificaciones
96107-94-7
165.108
WDUYZCSZENDSPG-UHFFFAOYSA-N
67498453
CCOC(=O)C1=NNN=N1.[Na]
C4H6N4NaO2
MFCD02683105
sodium ethyl 1h-1,2,3,4-tetrazole-5-carboxylate
ethyl 2H-tetrazole-5-carboxylate;sodium
Especificaciones
1H-Tetrazole-5-carboxylic acid ethyl ester sodium salt
96107-94-7
C4H6N4NaO2
UN1325
WDUYZCSZENDSPG-UHFFFAOYSA-N
ethyl 2H-tetrazole-5-carboxylate;sodium
67498453
97%
5g
0.99
MFCD02683105
sodium ethyl 1h-1,2,3,4-tetrazole-5-carboxylate
CCOC(=O)C1=NNN=N1.[Na]
165.108
164.11
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1H-Tetrazole-5-carboxylic acid ethyl ester,sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.