missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-7030083
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
844501-71-9
C9H15BN2O2
194.041
MFCD07368044
KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
21931539
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
844501-71-9
C9H15BN2O2
194.041
MFCD07368044
KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
21931539
5-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-1H-pirazol
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2

1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
El éster de pinacol de ácido 1H-pirazol-3borónico se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica.

Solubilidad
Insoluble en agua.

Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 105°C to 108°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.04
Porcentaje de pureza 95%

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'