Learn More
Ácido 1H-indol-3-acético, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10449040
49.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-51-4
C10H9NO2
175.19
MFCD00005636
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
802
CHEBI:16411
ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
87-51-4
C10H9NO2
175.19
MFCD00005636
SEOVTRFCIGRIMH-UHFFFAOYSA-N
indole-3-acetic acid, 3-indoleacetic acid, heteroauxin, indoleacetic acid, 1h-indole-3-acetic acid, 2-1h-indol-3-yl acetic acid, rhizopin, 1h-indol-3-ylacetic acid, indol-3-ylacetic acid, rhizopon a
802
CHEBI:16411
ácido 2-(1H-indol-3-il)acético
OC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C12
El ácido 1H-Indol-3-acético, CAS # 87-51-4, también conocido como ácido indol-3-acético, es un ácido monocarboxílico utilizado principalmente como hormona de crecimiento vegetal y es la hormona vegetal más común de la familia de las auxinas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El ácido 1H-Indole-3-acético es una hormona de crecimiento vegetal que pertenece a la clase de las auxinas.También se considera un inductor de la elongación y división de células vegetales que pueden causar un crecimiento incontrolado
Aplicaciones
• Este compuesto es un ácido monocarboxílico; un ácido acético en el que uno de los hidrógenos metílicos ha sido reemplazado por un grupo 1H-indol-3-il.
•Más allá de su papel como hormona vegetal, este compuesto regula la diferenciación de tejidos, el dominio apical y las respuestas a la luz, la gravedad y los patógenos
• Puede utilizarse como una molécula de señalización necesaria para el desarrollo de órganos vegetales y la coordinación del crecimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-3-acetic acid
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 167.0°C
Color De incoloro a amarillo
Temperatura de inflamación 171°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 22, 66
Índice Merck 15, 5004
Información de solubilidad Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acetone and ether,freely soluble in alcohol,sparingly soluble in chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(1H-indol-3-yl)acetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.