Learn More
1H-indol-2-metanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7077820
52.93 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24621-70-3
C9H9NO
147.17
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
98783
1H-indol-2-ilmetanol
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
24621-70-3
C9H9NO
147.17
XEEANGGQJOWRTG-UHFFFAOYSA-N
1h-indol-2-yl methanol, 1h-indole-2-methanol, 1h-indol-2-yl-methanol, 2-hydroxymethylindole, 2-hydroxymethyl indole, hydroxymethylindol, 2-indolemethanol, indole-2-methanol, indol-2-ylmethan-1-ol
98783
1H-indol-2-ilmetanol
C1=CC=C2C(=C1)C=C(N2)CO
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-Indole-2-methanol
Punto de fusión 72.0°C to 78.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.17
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indole-2-methanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1