missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ácido 1H-indazol-5-carboxílico, 97 %Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-4228737
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
61700-61-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804570
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
4248454
Ácido 1H-indazol-5-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
61700-61-6
C8H6N2O2
162.15
MFCD06804570
MAVGBUDLHOOROM-UHFFFAOYSA-N
indazole-5-carboxylic acid, 5-indazolecarboxylic acid, 1h-indazole-5-carboxylicacid, indazole-5-carboxylic acid hcl, acmc-209mvj, 5-carboxy-1h-indazole, 5-carboxyindazole, 1h-5indazolecarboxylic acid, c8h6n2o2.clh, 1h-indazole-5carboxylic acid
4248454
Ácido 1H-indazol-5-carboxílico
OC(=O)C1=CC=C2NN=CC2=C1

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-Indazole-5-carboxylic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 321.0°C to 324.0°C
Color Amarillo a ámbar
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cuentas esféricas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 1H-Indazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'