Learn More
1H-Indazol-1-ylmethanol, TRC
Product Code. 30400381
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mg
Unit Size:
50mg
Product Code. Quantity Unit Size
30400381 50 mg 50mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30400381 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCI62819050MG
 Restricted Item
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Chemical Name or Material 1H-Indazol-1-ylmethanol
CAS 1006-29-7
Molecular Formula C8H8N2O
Quantity 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C8H8N2O/c11-6-10-8-4-2-1-3-7(8)5-9-10/h1-5,11H,6H2
SMILES OCn1ncc2ccccc12
IUPAC Name indazol-1-ylmethanol
Molecular Weight (g/mol) 148.16
Formula Weight 148.0637
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.