Learn More
1Hexafluorofosfato de H-benzotriazol-1-iloxitri(1-pirrolidinil)fosfonio, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl) phosphonium hexafluorophosphate is a peptide coupling reagent utilized in solid phase peptide synthesis. It is also used as a substitute for the (benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitri(1-pirrolidinil)fosfonio es un reactivo de acoplamiento de péptidos utilizado en la síntesis de péptidos de fase sólida. También se utiliza como sustituto del reactivo de hexafluorofosfato de 1(benzotriazol--iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio (BOP).
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
El hexafluorofosfato de 1H-benzotriazol-1-iloxitri(1-pirrolidinil)fosfonio es un reactivo de acoplamiento de péptidos utilizado en la síntesis de péptidos de fase sólida. También se utiliza como sustituto del reactivo de hexafluorofosfato de 1(benzotriazol--iloxi)tris(dimetilamino)fosfonio (BOP).
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes y agua.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1H-Benzotriazol-1-yloxytri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate |
Punto de fusión | ∼155°C (decomposition) |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 3584612 |
Sensibilidad | Moisture sensitive |
Información de solubilidad | Soluble in chloroform. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.4 |
Porcentaje de pureza | 98% |