Learn More
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 290870250
Detalles adicionales : CAS : 15788-16-6 Peso : 0.07500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10422831
  • 90.00€ / 25 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 13-05-2019
Añadir a la cesta
Especificación
15788-16-6
162.148
COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
459456
C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)NC=N2
C8H6N2O2
MFCD00011555
1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Especificación
1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
0.25% max.
Brown-Gray to Gray-Green
98%
97.5
98%
MFCD00011555
COYPLDIXZODDDL-UHFFFAOYSA-N
3H-benzimidazole-5-carboxylic acid
459456
Powder
Authentic
2% max. (K.F.)
25g
15788-16-6
100.0
C8H6N2O2
1h-benzimidazole-5-carboxylic acid, 5-benzimidazolecarboxylic acid, benzimidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-6-carboxylic acid, 5-carboxybenzimidazole, 1h-1,3-benzodiazole-5-carboxylic acid, 3h-benzo d imidazole-5-carboxylic acid, 1h-benzimidazole-5-carboxylicacid, 1h-1,3-benzodiazole-6-carboxylic acid
C1=CC2=C(C=C1C(=O)O)NC=N2
162.148
162.15
≥97.5% (on dry substance)
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • 1H-Benzimidazole-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentación