Learn More
1H-Bencimidazol-5-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4510683
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
58442-17-4
C8H6N2O
146.149
ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
10012038
3H-benzimidazol-5-carbaldehído
C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
58442-17-4
C8H6N2O
146.149
ALCHVVTYAHQOFY-UHFFFAOYSA-N
1h-benzimidazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzo d imidazole-5-carbaldehyde, benzimidazole-5-aldehyde, 1h-1,3-benzodiazole-5-carbaldehyde, 1h-benzimidazole-6-carboxaldehyde, benzimidazole-5-carboxaldehyde, 1h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, 3h-benzoimidazole-5-carbaldehyde, pubchem9866
10012038
3H-benzimidazol-5-carbaldehído
C1=CC2=C(C=C1C=O)NC=N2
Nombre del producto químico o material 1H-Benzimidazole-5-carbaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%