Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanol, 96 %
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanol se utiliza en el procesamiento de tejidos, revestimiento, pintura de electrodomésticos y pintura de barcos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
El 1H,1H,2H,2H-perfluoro-1-dodecanol se utiliza en el procesamiento de tejidos, revestimiento, pintura de electrodomésticos y pintura de barcos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 1H,1H,2H,2H-Perfluoro-1-dodecanol |
Punto de fusión | 90°C to 95°C |
Punto de ebullición | 145°C (10 mmHg) |
Fórmula lineal | CF3(CF2)9CH2CH2OH |
Cantidad | 5 g |
Beilstein | 2029867 |
Información de solubilidad | Insoluble in water. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 564.14 |
Porcentaje de pureza | 96% |