Learn More
1H-1,2,3-triazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023440
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
288-36-8
C2H3N3
69.067
MFCD00014490
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
67516
CHEBI:35565
2H-triazol
C1=NNN=C1
288-36-8
C2H3N3
69.067
MFCD00014490
QWENRTYMTSOGBR-UHFFFAOYSA-N
1h-1,2,3-triazole, 1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole, 1,2,3-1h-triazole, triazole, triazol, osotriazole, v-triazole, 1,2,3-triazol, 1,2,3 triazole
67516
CHEBI:35565
2H-triazol
C1=NNN=C1
It effectively promotes the proton conduction in polymer electrolyte membranes via an intermolecular proton-transfer mechanism. A useful triazole for proteomics research
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Promueve eficazmente la conducción de protones en membranas electrolíticas de polímeros a través de un mecanismo intermolecular de transferencia de protones. Un triazol útil para la investigación proteómica
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien sellado y guárdelo en un lugar fresco y seco con buena ventilación.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 1H-1,2,3-Triazole
Punto de fusión 23°C to 25°C
Densidad 1.192
Punto de ebullición 208°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.498
Cantidad 1 g
Beilstein 104766
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 69.07
Porcentaje de pureza 98%