Learn More
Fisherbrand™ 18mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 18-400 thread, Assembled septum
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
Marca: Fisherbrand™
527.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- 18 mm
- Sellado combinado
- PP
- Tapón de rosca
- Negro
- Cubierta cerrada
- Los tapones y septum ya montados son cómodos y minimizan la contaminación por la manipulación
Especificaciones
Silicona/PTFE | |
18 mm | |
Almacenamiento | |
1,5 mm |
Rojo, Blanca, Negro | |
Polipropileno | |
100 | |
Tapón de rosca |