Learn More
Fisherbrand™ Tapón de rosca universal magnético de 18 mm, plateado, con orificio central, rosca de precisión y septum
Los tapones y septum previamente montados son prácticos y minimizan la contaminación asociada a la manipulación.
Marca: Fisherbrand™
1097.25 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23262" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.17000kg
Descripción
- 18 mm
- Magnético
- Cierre de rosca universal
- Plata
- Orificio central
- Rosca de precisión
- Septum montado
Especificaciones
Silicona/aluminio | |
18 mm | |
Headspace | |
1,3 mm |
Plata, Blanco | |
Acero | |
1000 | |
Tapón de rosca |