Learn More
Labconco™ 1800 milímetros ReVo Cabina de seguridad microbiológica clase II, tipo A2
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- Proporcionar protección al personal, al producto y al medio ambiente contra agentes biológicos y partículas peligrosas.
- Otras aplicaciones apropiadas incluyen el trabajo con medicamentos antineoplásicos, material genético y sustancias adicionales que generan partículas peligrosas en el aire.
- Todos los modelos cumplen con la norma EN 12469 y cuentan con certificación adicional de TÜV Nord.
- Estos gabinetes de seguridad biológica están diseñados para descargar aire de escape filtrado con HEPA directamente en el laboratorio o en un sistema de escape a través de la conexión Canopy opcional.
- Cuando están conectados a una cubierta, los gabinetes de bioseguridad se pueden usar para aplicaciones que involucran cantidades mínimas de productos químicos tóxicos volátiles y cantidades traza de radionucleidos como complemento a la investigación microbiológica.
- Durante el funcionamiento, el aire de la habitación se introduce en la rejilla de entrada.
- El aire en el recinto debajo de la superficie de trabajo es una mezcla de aire ambiental sin filtrar y aire que acaba de pasar por el área de trabajo.
- Este aire contaminado es aspirado por el soplador a través del pleno posterior del gabinete, donde aproximadamente el 70% del aire se recircula a través del filtro HEPA de suministro y regresa al área de trabajo.
- El resto del aire contaminado se descarga al medio ambiente después de pasar por el filtro HEPA de escape.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | EN 12469 Certificado por TÜV |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (304) |
| Tipo de producto | Cabina de bioseguridad de Clase II |
| Nivel de ruido | 52 dBA |
| Salidas | 2 |
| Consumo de energía | 240 W |
| Abertura de guillotina (métrico) | 200 mm |
| Filtro de aire de escape | Filtro de escape HEPA |
| Tipo de filtro | H14 HEPA |
| Incluye | Soporte base no incluido |
| Mostrar más |