Learn More
Ácido 18-β-glicirretínico, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-139162
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
471-53-4
C30H46O4
470.69
MFCD00003706,MFCD00066716
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
10114
CHEBI:30853
ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
471-53-4
C30H46O4
470.69
MFCD00003706,MFCD00066716
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
10114
CHEBI:30853
ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material 18-β-Glycyrrhetinic acid
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 292°C to 295°C
Color Blanco
Pérdida por secado 1% max. (105°C, 4 hrs)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 3644
Condición de rotación específica +165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
Rotación específica + 165
Formula Weight (peso de la fórmula) 470.69
Porcentaje de pureza 98+%
Sustancias relacionadas 2% max. (HPLC)
Forma física Polvo cristalino