Learn More
Ácido 18-β-glicirretínico, 98+ %, ACROS Organics™
Marca:  Thermo Scientific Acros 120150250
Detalles adicionales : CAS : 471-53-4 Peso : 0.07500kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10020960
  • 243.00€ / 25 g
En stock, listo para ser enviado: 1
471-53-4
470.69
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
10114
ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico
C30H46O4
MFCD00003706,MFCD00066716
enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
CHEBI:30853
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
Especificaciones
18-β-Glycyrrhetinic acid
1% max. (105°C, 4 hrs)
2% max. (HPLC)
+ 165
Blanco
25g
471-53-4
100.0
C30H46O4
15, 3644
MPDGHEJMBKOTSU-YKLVYJNSSA-N
ácido (2S,4aS,6aR,6aS,6bR,8aR,10S,12aS,14bR)-10-hidroxi-2,4a,6a,6b,9,9,12a-heptametil-13-oxo-3,4,5,6,6a,7,8,8a,10,11,12,14b-dodecahidro-1H-piceno-2-carboxílico
10114
470.69
98+%
Authentic
Frasco de vidrio
+165° (20°C c=1,CHC3,on dry ba)
0.2% max.
292°C to 295°C
98+%
98.0
98+%
MFCD00003706,MFCD00066716
enoxolone, glycyrrhetinic acid, uralenic acid, glycyrrhetic acid, 18-beta-glycyrrhetinic acid, glycyrrhetin, arthrodont, jintan, 18beta-glycyrrhetinic acid, rhetinic acid
CC1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@]1(C)[C@@H]2C(=O)C=C2[C@@H]3C[C@](C)(CC[C@]3(C)CC[C@@]12C)C(O)=O
470.69
CHEBI:30853
Polvo cristalino
Videos
SDS Documentos