Learn More
18-Corona-6, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
18-Crown-6 is used as an efficient phase transfer catalyst and as a complexing agent with a variety of small cation. It is involved in the synthesis of diaryl ethers, diaryl thioethers, and diarylamines mediated by potassium fluoride-alumina and 18-crown-6. It facilitates the solubility of potassium permanganate in benzene, which is used for oxidizing the organic compounds. It is used to accelerate various substitution reactions as well as enhances the power of nucleophiles such as potassium acetate. It is utilized in the alkylation reactions in the presence of potassium carbonate, N-alkylation of glutarimide and succinimide with dimethylcarbonate. The complex formed by its reaction with potassium cyanide acts as a catalyst in the cyanosilylation of aldehydes, ketones and quinines with trimethylsilyl cyanide (TMSCN).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 18-corona-6 se utiliza como catalizador de transferencia de fase eficaz y como agente de acomplejamiento con una variedad de cationes pequeños. Está involucrado en la síntesis de éteres diarílicos, tioéteres diarílicos y diarilaminas mediadas por fluoruro de potasio-alúmina y 18-corona-6. Facilita la solubilidad del permanganato potásico en el benceno, que se utiliza para oxidar los compuestos orgánicos. Se utiliza para acelerar varias reacciones de sustitución, así como para mejorar el poder de los nucleófilos como el acetato de potasio. Se utiliza en las reacciones de alquilación en presencia de carbonato de potasio, N-alquilación de glutarimida y succinimida con dimetilcarbonato. El complejo formado por su reacción con el cianuro de potasio actúa como catalizador en la cianosililación de aldehídos, cetonas y quininas con cianuro de trimetilsililo (TMSCN).
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | 18-Crown-6 |
Punto de fusión | 37°C to 41°C |
Densidad | 1.175 |
Punto de ebullición | 116°C (0.2 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 109°C (228°F) |
Olor | Odorless |
Cantidad | 10 g |
Beilstein | 1619616 |
Sensibilidad | Hygroscopic |
Índice Merck | 14,2602 |