Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Tubing Clips
Restrict or regulate tubing fluid flow with these stainless steel clips. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Tubing Clips are sturdy, faucet-handled, screw-clamp style clips.
Marca:  Bochem™ 12139
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10789431
  • 4.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío
24-06-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Durable 18/10 stainless steel construction.
  • Precisely and easily adjust flow.
Especificaciones
Especificaciones
41 mm
Tubing Clip
1 Each
Stainless Steel (18/10)
For 36 to 39mm tubing I.D.