Learn More
Bochem™ Anillos de retorta de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10.
Marca:  Bochem™ 5511
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408442
  • 20.90€ / cada uno
Fecha estimada de envío
06-02-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Tres tipos: anillo cerrado, anillo cerrado con abrazadera y anillo abierto
Especificaciones
Especificaciones
Open Ring
70mm
18/10 Stainless Steel
1Pack
200mm