Learn More
Bochem™ Cucharas de polipropileno de acero inoxidable 18/10
Fabricado con acero inoxidable 18/10
Marca:  Bochem™ 3414
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11895141
  • en la oferta / paquete de 10
Consúltenos : 902 239 303 
Este ítem no se puede comprar online porque su precio está sujeto a variación. Por favor, contacte con nuestro equipo de soporte de producto en el 902 239 303 para recibir ayuda.
Descripción
Descripción
  • La cuchara está disponible en tres tipos diferentes
  • Esterilizable en autoclave
  • Fabricada con acero inoxidable 18/10
  • Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Acero inoxidable 18/10
Cuchara multiusos para una amplia gama de usos
20mm
500 x 20mm
500mm
Cuchara de polipropileno
35mm
8mm
Acero inoxidable 18/10