Learn More
Bochem™ Espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10
Fabricadas con acero inoxidable 18/10. Las espátulas de microcuchara de acero inoxidable 18/10 Bochem™ están disponibles en dos tipos.
Marca: Bochem™ 3212
Detalles adicionales : Peso : 0.00540kg
Descripción
- Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
1 unidad | |
Cuchara | |
Diseñadas para una amplia gama de usos | |
2mm | |
210 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Espátula de micropala | |
Acero inoxidable (18/10) | |
Acero inoxidable (18/10) |