Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Lab Jacks
Marca:  Bochem™ 11115
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10408632
  • 190.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío
09-12-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
1Each
Wheels
18/10 Stainless Steel
100 L x 100 Wmm
Stainless Steel
100mm
Lab Jack
100mm