Learn More
Bochem™ Espátulas dobles de acero inoxidable 18/10
Utilice la espátula doblede acero inoxidable 18/10 Bochem™ con punta redonda doblada para sus necesidades de laboratorio.
Marca:  Bochem™ 3183
Detalles adicionales : Peso : 0.00810kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626571
  • 2.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 22-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Interior de
  • Borde redondeado
Especificaciones
Especificaciones
1 unidad
Cuchara/redonda
15 mm
7 mm
2,5mm
Acero inoxidable (18/10)
Esterilizable en autoclave
Espátula de doble extremo
7 mm
Acero inoxidable (18/10)
150 x 7 mm
150 mm