Learn More
Bochem™ Microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10
Fabricada con acero inoxidable. Las microespátulas de doble extremo de acero inoxidable 18/10 Bochem™ son multifuncionales.
Marca:  Bochem™ 3018
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10431571
  • 3.66€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Doble extremo
  • Acero inoxidable
  • Esterilizable en autoclave
  • Recta
Especificación
Especificación
1 unidad
Espátula multiuso para una amplia gama de usos
4 mm
2 mm
Recto
150mm
Acero inoxidable 18/10
Microespátula de doble extremo
40 mm
4 mm
150 x 4 mm
Acero inoxidable 18/10
Videos