Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC capilares ProSwift™ C4 RP-5H
Mejore la velocidad y la resolución de la identificación de proteínas y descubrimiento de biomarcadores LC-MS con estas columnas para HPLC monolíticas C4.
Marca:  Thermo Scientific™ 164928
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15316168
  • 1314.44€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 15-04-2019
Añadir a la cesta
Especificación
Especificación
Butyl (C4)
0.1 mm
LC/MS
Poly(ethylenedimethacrylate-co-butylmethacrylate)
Monolith
1.5 µm
90°C
NA
Reversed Phase
500 to 3000 nL/min
500 mm
4950 psi (34.1 MPa)
Monolith
Most Common Organic Solvents
Analytical Column
Butyl (C4)
Videos
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.