Learn More
Applied Biosystems™ 3130xl/3100 Genetic Analyzer 16-Capillary Array, 22 cm
Se usa para el análisis de fragmentos y la secuenciación rápida de aplicaciones.
Marca:  Applied Biosystems™ 4319898
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Código de producto. 15839756
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Descripción
Descripción
  • Para el analizador genético 3130xl y 3100
  • El uso por matriz es de 100 ciclos (con el uso de reactivos aplicados de Applied Biosystems).
Información de órdenes
Unidad
Especificaciones
Especificaciones
22 cm
Matriz de 16 capilares, 22 cm de longitud capilar, 33 cm x 50 μm de D.I.de capilar, uso para análisis de fragmentos cortos, temperatura ambiente, para uso con analizador genético 3130xl/3100
Secuenciación, análisis de fragmentos
Analizador genético
Temperatura ambiente
Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyser's maintenance, troubleshooting and reference guide.
We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase.
Analizador genético 3100, analizador genético 3130xl
16 capilares
1 matriz
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación