Learn More
Applied Biosystems™ 16-Capillary Array For 3130xl/3100 Genetic Analyzer
Use for fragment analysis and rapid sequencing applications.
Marca:  Applied Biosystems™ 4319899
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15849756
  • 1464.00€ / cada uno
Fecha de envío estimada
del proveedor 25-02-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • For the 3130xl and 3100 Genetic Analyzer
  • Usage per array is 100 runs (with use of Applied Biosystems reagents).
Order Info
Each
Especificación
Especificación
16-Capillary Array, 80cm Capillary Length, 91cm x 50μm I.D. Capillary, 170 min. Run Time, Use for Short Fragment Analysis, Room Temperature, For Use With 3130xl/3100 Genetic Analyzer
3100 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer
1 Array
170 min.
100 Runs
Fragment Analysis, Sequencing
16-Capillary Array
Ambient Temperature
1 Array
Videos
For research use only