missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtros de membrana de acetato de celulosa
El filtros de membrana de acetato de celulosa Sartorius™combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja.
Marca: Sartorius Stedim Biotech™ 11106--37------N
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
- Adecuado para su utilizar en dispositivos de filtración a presión.
- Hidrófilo
- Altos caudales gracias a su estructura simétrica.
- Compatible con soluciones acuosas (pH 4-8), aceites, alcoholes y otros disolventes orgánicos.
- Disponibles en tamaños de poro desde 0,2 a 5 μm
Especificaciones
1,9 bar | |
0,45 μm | |
Filtro de presión | |
120 mm |
Acetato de celulosa | |
69 ml/min/cm2/bar | |
100/paquete | |
37 mm |