Learn More
Asecos™ Q-CLASSIC-90 Two-Door Light Gray Safety Storage Cabinets
For the safe and approved storage of flammable hazardous substances in working areas.
Marca:  Asecos™ 3000104133647
Detalles adicionales : Peso : 505.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15870448
  • 4287.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 08-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
  • Diseño extremadamente resistente con superficie a prueba de arañazos
  • Puertas con triple bisagra
  • Elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Zócalo de transporte integrado para un transporte interno sencillo
  • El armario se puede transportar en posición vertical a través de las puertas
  • Los pies ajustables en el zócalo permiten una compensación rápida y segura de pequeñas irregularidades de la superficie
  • Diseño bicolor moderno: opción de siete colores diferentes para las puertas
  • Etiquetado sin idiomas para un uso internacional óptimo
  • Puertas bloqueables con cerradura de cilindro, el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
  • El indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) indica el estado de bloqueo
  • Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
  • Inspección visual de la función del aire de escape en la rejilla de escape (rotor del ventilador giratorio)
  • Disponible con diferentes combinaciones de cajones, estantes de altura ajustable y sumideros inferiores para fugas
  • De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
  • Resistencia al fuego de 90 minutos
Especificaciones
Especificaciones
615 x 1193 x 1953 mm
Gris claro
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables
Con triple bisagra
EN 14470-1
505 kg
Armario de almacenamiento de seguridad
4 cajones de 60 kg/29 l
2