Learn More
Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump
The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
Marca: Welch™ 3062-00
Detalles adicionales : Peso : 22.00000kg
Descripción
- Bomba de vacío de paletas giratorias de dos etapas Welch Gardner Denver CRVpro
- La resistente bomba de vacío CRVpro pertenece a la nueva generación de bombas de paletas giratorias de dos etapas de alto rendimiento de Welch.
- La bomba impresiona por su larga vida útil, su fiabilidad absoluta y sus bajos requisitos de mantenimiento.
- Esto se ha habilitado gracias a tres innovaciones principales:
- Su baja temperatura de funcionamiento, que ralentiza los procesos de corrosión potenciales y reduce el consumo de aceite.
- Su gran depósito de aceite garantiza una baja concentración química, lo que contribuye a prolongar los intervalos de intercambio de aceite.
- Su revestimiento interior especial aumenta la resistencia a productos químicos de la bomba.
- Contenido de la entrega: Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 litros de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción.
Especificaciones
0,05 torr | |
Bomba con motor, 3 cables de línea (UE/ R. U./ EE. UU.), 2 l de aceite, anillo de centrado con trampa de suciedad, anillo de centrado, 2 anillos de sujeción | |
cUL y CE | |
CRVpro 6 | |
de 40 °C | |
50/60 Hz | |
100 l/min | |
2 x 10-3 mbar (1,5 x 10-3 torr) |
0,5 CV | |
1450 rpm | |
18,2 x 6,1 x 9,1 in | |
48,5 lb | |
de 10 °C | |
Bomba de paletas giratorias | |
1150 mL | |
230 V |