Learn More
Sartorius™ 15406 Series Polyethersulfone Membrane Filters
Marca:  Sartorius™ 15406--50------N
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Código de producto. 11727425
  • 196.84€ / paquete de 100
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
0.45μm
Polyethersulfone
White
For the filtration of aqueous solutions as well for the protein filtration
Polyethersulfone Membrane Filter
Polyethersulfone Membrane Filter
50mm
150μm
50mm
Non-sterile
50mm
2.6bar
46mL/min./cm2/bar
100Pack
46mL/min./cm2/bar
50mm
Polyethersulfone Membrane Filter