Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno tratadas con NBS™ de 1536 pocillos
Sistema patentado de superficie no adherente ideal para ensayos homogéneos con enzimas adhesivas o para reducir la unión inespecífica a los pocillos de microplacas
Marca: Corning™ 3895
Detalles adicionales : Peso : 2.50200kg
Descripción
Las microplacas de 1536 pocillos Corning son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para la detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
- Volumen total de pocillo de 10 μl para microplacas de pocillos redondos y de 12,8 μl para microplacas de fondo plano
- Recomendadas para volúmenes de trabajo de hasta 8 μl
- El fondo de pocillo redondo reduce la captura de aire y mejora los coeficientes de variación y el factor Z
- Fondo de pocillo elevado para una mayor sensibilidad
- Depósito de desbordamiento en los cuatro lados para reducir la contaminación de los instrumentos
- Las tapas están disponibles por separado La tapa Corning (Núm. de catálogo 3098) es compatible con estas microplacas.
Información de órdenes
Envasadas en bolsas de diez
Especificaciones
Estándar | |
32 x 48 | |
Placas multipocillo de 1536 pocillos para cultivo celular | |
1536 | |
No estéril | |
12,5 μl | |
Sin código de barras | |
10/Paq. |
Sin tapa | |
Negro, Fondo transparente | |
Poliestireno | |
8 μl | |
No adherente | |
Plano | |
50/caja | |
Negro |