Learn More
Greiner Bio-One 1536-Well Polystyrene HiBase Non-binding Flat Bottom Microplate
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
Marca: Greiner Bio-One 782900
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- HiBase
- Fondo plano y transparente
- Diseño de pozo cuadrado redondeado
- Codificación alfanumérica de pocillos
- Tratamiento no vinculante, repelente de proteínas
- Estéril
Service Plan
N.º
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Negro | |
Poliestireno | |
60 | |
De -20 °C a +60 °C | |
15 | |
No estéril | |
1536 | |
Estándar |
Plano | |
Sí | |
Rotor de cestillos basculantes de 1500 × g | |
Sí | |
No adherente | |
De 6 a 12 μl | |
Repelente de proteínas | |
32 x 48 | |
Cuadrado redondeado |