Learn More
Greiner Bio-One 1536-well Polystyrene HiBase Non-binding Flat Bottom Microplate
Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.
4185.00€
Especificaciones
Formato | Estándar |
---|---|
matriz, red, conjunto | 32 x 48 |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Tipo de enlace | No adherente |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11877812
|
Greiner Bio-One
782900 |
Negro |
4185.00€
paquete de 60 |
Fecha estimada de envío: 07-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- HiBase
- Solid flat bottom
- Rounded square well design
- Alphanumeric well coding
- Protein-repellent, non-binding treatment
- Sterile
Service Plan
No
Especificaciones
Estándar | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
No estéril | |
De 6 to 12 μl | |
Sí | |
60 | |
Sí |
32 x 48 | |
No adherente | |
1536 | |
Repelente de proteínas | |
Cuadrado redondeado | |
Rotor de cestillos basculantes de 1500 × g | |
15 | |
De -20 °C a +60 °C |